6-Brom-m-toluidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61400-100G OR61400-25G OR61400-500G
APOSOR61400-100GEA 502 DKK
APOSOR61400-100G APOSOR61400-25G APOSOR61400-500G
6-Brom-m-toluidin 98%
6-Brom-m-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molekylvægt: 186.05 g/mol
Smeltepunkt: 32…34 °C
Massefylde: 1.486 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01806278
CAS-nummer: 53078-85-6