2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61394-1G OR61394-5G
APOSOR61394-1GEA 1350 DKK
APOSOR61394-1G APOSOR61394-5G
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₅
Smeltepunkt: 207…209 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00058468
CAS-nummer: 84969-24-4