(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6139-25G OR6139-5G OR6139-1G
APOSOR6139-25GEA 840 DKK
APOSOR6139-25G APOSOR6139-5G APOSOR6139-1G
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Massefylde: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01861220
CAS-nummer: 186550-13-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III