2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR61383-10G
OR61383-25G
OR61383-5G
APOSOR61383-10GEA
1040
DKK
APOSOR61383-10G
APOSOR61383-25G
APOSOR61383-5G
2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08669608 CAS-nummer: 610768-32-6 |