2,5-Dichloronicotinonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61381-1G OR61381-5G
APOSOR61381-1GEA 0 DKK
APOSOR61381-1G APOSOR61381-5G
2,5-Dichloronicotinonitrile 97%
2,5-Dichloronicotinonitrile
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
Smeltepunkt: 121…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185481
CAS-nummer: 126954-66-3