Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61344-10G OR61344-25G
APOSOR61344-10GEA 524 DKK
APOSOR61344-10G APOSOR61344-25G
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
Massefylde: 1,1897 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001711
CAS-nummer: 130312-02-6