tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR61341-5G OR61341-1G OR61341-10G
APOSOR61341-5GEA 709 DKK
APOSOR61341-5G APOSOR61341-1G APOSOR61341-10G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115304
CAS-nummer: 301673-16-5