3-Amino-1-N-Cbz-piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Aminopiperidine, N1-CBZ protected
OR6134-10G OR6134-25G OR6134-5G
APOSOR6134-10GEA 1040 DKK
APOSOR6134-10G APOSOR6134-25G APOSOR6134-5G
3-Amino-1-N-Cbz-piperidine 97%
3-Amino-1-N-Cbz-piperidine
Formel: C13H18N2O2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 711002-74-3
UN nummer: 1760
ADR: 8,III