L-Thr(Me)-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61331-1G OR61331-5G OR61331-250MG
APOSOR61331-1GEA 295 DKK
APOSOR61331-1G APOSOR61331-5G APOSOR61331-250MG
L-Thr(Me)-OH
L-Thr(Me)-OH
Formel: C₅H₁₁NO₃
Smeltepunkt: 213…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037767
CAS-nummer: 4144-02-9