(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-Aminopiperidine, 3-BOC protected
OR6133-1G OR6133-25G OR6133-5G
APOSOR6133-1GEA 164 DKK
APOSOR6133-1G APOSOR6133-25G APOSOR6133-5G
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Smeltepunkt: 102…108 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03839941
CAS-nummer: 172603-05-3
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III