4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydroxy-7-methoxy-2H-chromen-2-one
OR61329-5G OR61329-1G
APOSOR61329-5GEA 1500 DKK
APOSOR61329-5G APOSOR61329-1G
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Formel: C₁₀H₈O₄
Molekylvægt: 192.17 g/mol
Smeltepunkt: 263…265 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00673700
CAS-nummer: 17575-15-4