6-Brom-m-toluonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61314-100G OR61314-25G OR61314-5G
APOSOR61314-100GEA 1970 DKK
APOSOR61314-100G APOSOR61314-25G APOSOR61314-5G
6-Brom-m-toluonitril
6-Brom-m-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Smeltepunkt: 61…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040281
CAS-nummer: 42872-83-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III