4-Brom-3-nitrobenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61310-10G OR61310-1G OR61310-5G
APOSOR61310-10GEA 469 DKK
APOSOR61310-10G APOSOR61310-1G APOSOR61310-5G
4-Brom-3-nitrobenzonitril 98%
4-Brom-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
Smeltepunkt: 116…121 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00982006
CAS-nummer: 89642-49-9