tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61309-100G OR61309-25G OR61309-5G
APOSOR61309-100GEA 741 DKK
APOSOR61309-100G APOSOR61309-25G APOSOR61309-5G
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate
Formel: C₉H₁₉NO₄
Massefylde: 1,085 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862953
CAS-nummer: 103898-11-9