3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61305-100G OR61305-25G
APOSOR61305-100GEA 2610 DKK
APOSOR61305-100G APOSOR61305-25G
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 98%
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Smeltepunkt: 126…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00115039
CAS-nummer: 66521-54-8