3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61302-1G OR61302-250MG OR61302-5G
APOSOR61302-1GEA 665 DKK
APOSOR61302-1G APOSOR61302-250MG APOSOR61302-5G
3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
Formel: C₈H₆N₂O₃
Smeltepunkt: 125…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11977368
CAS-nummer: 177476-75-4