Dodecylamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR61300-100G OR61300-1KG OR61300-500G
APOSOR61300-100GEA 600 DKK
APOSOR61300-100G APOSOR61300-1KG APOSOR61300-500G
Dodecylamin 97%
Dodecylamin
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Kogepunkt: 247…249 °C
Smeltepunkt: 27…31 °C
Massefylde: 0,806 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008154
CAS-nummer: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN nummer: 3259
ADR: 8,II