6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61291-1G OR61291-25G OR61291-5G
APOSOR61291-1GEA 164 DKK
APOSOR61291-1G APOSOR61291-25G APOSOR61291-5G
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09033798
CAS-nummer: 40851-91-0