4-Amino-2,6-dichlorpyrimidin 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6129-25G OR6129-5G
APOSOR6129-25GEA 197 DKK
APOSOR6129-25G APOSOR6129-5G
4-Amino-2,6-dichlorpyrimidin 98+%
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
Smeltepunkt: 258…267 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00038015
CAS-nummer: 10132-07-7
EINECS: 233-369-3