N-Boc-L-alaninol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Boc-L-Alaninol, Boc-Alaninol, (S)-2-(BOC-amino)-1-propanol
OR61273-100G OR61273-25G OR61273-5G
APOSOR61273-100GEA 600 DKK
APOSOR61273-100G APOSOR61273-25G APOSOR61273-5G
N-Boc-L-alaninol 95%
N-Boc-L-alaninol
Formel: C₈H₁₇NO₃
Smeltepunkt: 59…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043121
CAS-nummer: 79069-13-9