Glycintert-butylester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
tert-Butyl 2-aminoacetate, tert-Butyl Glycinate
OR61270-25G
OR61270-5G
APOSOR61270-25GEA
262
DKK
APOSOR61270-25G
APOSOR61270-5G
Glycintert-butylester 97%
Glycintert-butylester
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molekylvægt: 131.18 g/mol Kogepunkt: 29…31 °C/2mmHg Massefylde: 0.96 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00038194 CAS-nummer: 6456-74-2 |