2-Amino-6-methylpyrazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Methylpyrazin-2-amine
OR6126-1G OR6126-250MG OR6126-5G
APOSOR6126-1GEA 502 DKK
APOSOR6126-1G APOSOR6126-250MG APOSOR6126-5G
2-Amino-6-methylpyrazine 97%
2-Amino-6-methylpyrazine
Formel: C₅H₇N₃
Molekylvægt: 109.13 g/mol
Smeltepunkt: 121…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235193
CAS-nummer: 5521-56-2