2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 2-Amino-5-bromothiazole HBr
OR6124-25G
OR6124-5G
OR6124-1G
APOSOR6124-25GEA
1360
DKK
APOSOR6124-25G
APOSOR6124-5G
APOSOR6124-1G
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Formel:
C₃H₃BrN₂S Molekylvægt: 259.95 g/mol Smeltepunkt: 163…165 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012712 CAS-nummer: 61296-22-8 EINECS: 262-699-0 |