N-Benzylguanidinium acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR61212-1G OR61212-5G
APOSOR61212-1GEA 933 DKK
APOSOR61212-1G APOSOR61212-5G
N-Benzylguanidinium acetate
N-Benzylguanidinium acetate
Formel: C₁₀H₁₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864972
CAS-nummer: 2211-57-6