5-Bromopyridine-3,4-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61210-5G OR61210-10G
APOSOR61210-5GEA 1690 DKK
APOSOR61210-5G APOSOR61210-10G
5-Bromopyridine-3,4-diamine
5-Bromopyridine-3,4-diamine
Formel: C₅H₆BrN₃
Smeltepunkt: 140…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01692479
CAS-nummer: 4635-08-9