2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6121-1G OR6121-25G OR6121-5G
APOSOR6121-1GEA 164 DKK
APOSOR6121-1G APOSOR6121-25G APOSOR6121-5G
2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Kogepunkt: 235 °C
Smeltepunkt: 63…64 °C
Flammepunkt: 121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006322
CAS-nummer: 5407-87-4
EINECS: 226-470-9