4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
OR61202-5G OR61202-1G
APOSOR61202-5GEA 2960 DKK
APOSOR61202-5G APOSOR61202-1G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate
Formel: C₁₀H₁₀ClNO₆
Molekylvægt: 275.65 g/mol
Smeltepunkt: 120…125 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00143507
CAS-nummer: 42855-00-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 II