6-Aminonicotinonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6119-100G OR6119-25G OR6119-5G
APOSOR6119-100GEA 4190 DKK
APOSOR6119-100G APOSOR6119-25G APOSOR6119-5G
6-Aminonicotinonitril 97%
6-Aminonicotinonitril
Formel: C₆H₅N₃
Kogepunkt: 240…250 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 159…163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128902
CAS-nummer: 4214-73-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III