6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6116-1G OR6116-5G
APOSOR6116-1GEA 1280 DKK
APOSOR6116-1G APOSOR6116-5G
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Formel: C₉H₇N₃O₂
Smeltepunkt: >270 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00140821
CAS-nummer: 216955-75-8