3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61147-1G OR61147-5G
APOSOR61147-1GEA 6980 DKK
APOSOR61147-1G APOSOR61147-5G
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride
Formel: C₉H₁₁BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19381731
CAS-nummer: 1332920-63-4