2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6113-1G OR6113-5G OR6113-25G
APOSOR6113-1GEA 1390 DKK
APOSOR6113-1G APOSOR6113-5G APOSOR6113-25G
2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine 95+%
2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₁₂H₁₃N₃S
Smeltepunkt: 88…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00203026
CAS-nummer: 387358-42-1