3,5-Xylidin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Dimethylanilin
OR61129-100G OR61129-25G OR61129-5G
APOSOR61129-100GEA 535 DKK
APOSOR61129-100G APOSOR61129-25G APOSOR61129-5G
3,5-Xylidin 97%
3,5-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Kogepunkt: 221 °C
Smeltepunkt: 44446 °C
Massefylde: 0,972 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007813
CAS-nummer: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN nummer: 1711
ADR: 6.1,II