Methyl3-chlor-5-nitrobenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-chloro-5-nitrobenzoate, 3-Chloro-5-nitrobenzoic acid methyl ester
OR6112-1G OR6112-5G OR6112-250MG
APOSOR6112-1GEA 933 DKK
APOSOR6112-1G APOSOR6112-5G APOSOR6112-250MG
Methyl3-chlor-5-nitrobenzoat 98%
Methyl3-chlor-5-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆ClNO₄
Molekylvægt: 215.59 g/mol
Kogepunkt: 314 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01529623
CAS-nummer: 36138-28-0