4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61112-10G OR61112-1G OR61112-5G
APOSOR61112-10GEA 2790 DKK
APOSOR61112-10G APOSOR61112-1G APOSOR61112-5G
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909611
CAS-nummer: 87600-98-4