5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61110-25G OR61110-5G
APOSOR61110-25GEA 2520 DKK
APOSOR61110-25G APOSOR61110-5G
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C7H6ClNO2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375127
CAS-nummer: 886365-46-4