3-Chlor-5-nitrobenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR6111-1G OR6111-5G
APOSOR6111-1GEA 1190 DKK
APOSOR6111-1G APOSOR6111-5G
3-Chlor-5-nitrobenzonitril 98%
3-Chlor-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
Smeltepunkt: 84…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463805
CAS-nummer: 34662-30-1