2-Bromo-5-methoxypyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR61105-1G
OR61105-250MG
APOSOR61105-1GEA
535
DKK
APOSOR61105-1G
APOSOR61105-250MG
2-Bromo-5-methoxypyrazine
2-Bromo-5-methoxypyrazine
Formel:
C₅H₅BrN₂O Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD08235189 CAS-nummer: 143250-10-6 |