2-Chloro-3-methoxypyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61101-1G OR61101-250MG
APOSOR61101-1GEA 186 DKK
APOSOR61101-1G APOSOR61101-250MG
2-Chloro-3-methoxypyrazine
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Formel: C₅H₅ClN₂O
Molekylvægt: 144.5600 g/mol
Smeltepunkt: 31…32 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02684324
CAS-nummer: 40155-28-0