Methyl-6-amino-5-bromopicolinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61091-1G OR61091-250MG OR61091-5G
APOSOR61091-1GEA 850 DKK
APOSOR61091-1G APOSOR61091-250MG APOSOR61091-5G
Methyl-6-amino-5-bromopicolinate 97%
Methyl-6-amino-5-bromopicolinate
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062950
CAS-nummer: 178876-82-9