2-Brom-6-iodtoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-iodo-2-methylbenzene
OR61090-10G OR61090-1G OR61090-5G
APOSOR61090-10GEA 1220 DKK
APOSOR61090-10G APOSOR61090-1G APOSOR61090-5G
2-Brom-6-iodtoluen 98%
2-Brom-6-iodtoluen
Formel: C₇H₆BrI
Molekylvægt: 296.9300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07780672
CAS-nummer: 97456-81-0