3-Chlor-2-hydrazinopyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6108-100G OR6108-25G OR6108-5G
APOSOR6108-100GEA 1810 DKK
APOSOR6108-100G APOSOR6108-25G APOSOR6108-5G
3-Chlor-2-hydrazinopyridin 98%
3-Chlor-2-hydrazinopyridin
Formel: C₅H₆ClN₃
Smeltepunkt: 165…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01936479
CAS-nummer: 22841-92-5