ω,3,4-Trichloracetophenon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR61073-25G OR61073-5G
APOSOR61073-25GEA 1130 DKK
APOSOR61073-25G APOSOR61073-5G
ω,3,4-Trichloracetophenon 95%
ω,3,4-Trichloracetophenon
Formel: C₈H₅Cl₃O
Kogepunkt: 171…173 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 46…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03970382
CAS-nummer: 42981-08-8
UN nummer: 1759
ADR: 8,III