Methyl-6-chloropicolinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61071-25G OR61071-5G
APOSOR61071-25GEA 0 DKK
APOSOR61071-25G APOSOR61071-5G
Methyl-6-chloropicolinate
Methyl-6-chloropicolinate
Formel: C₇H₆ClNO₂
Smeltepunkt: 93…94 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00155391
CAS-nummer: 6636-55-1