3-Brom-5-nitroanisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
OR61069-25G OR61069-5G
APOSOR61069-25GEA 765 DKK
APOSOR61069-25G APOSOR61069-5G
3-Brom-5-nitroanisol 98%
3-Brom-5-nitroanisol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Smeltepunkt: 85…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112752
CAS-nummer: 16618-67-0