5-Bromo-1-isoindolinone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one, 5-Bromoisoindolin-1-one
OR61062-5G OR61062-100G OR61062-25G
APOSOR61062-5GEA 273 DKK
APOSOR61062-5G APOSOR61062-100G APOSOR61062-25G
5-Bromo-1-isoindolinone 98%
5-Bromo-1-isoindolinone
Formel: C₈H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09701292
CAS-nummer: 552330-86-6