2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR61061-10G OR61061-1G OR61061-5G
APOSOR61061-10GEA 5080 DKK
APOSOR61061-10G APOSOR61061-1G APOSOR61061-5G
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
2-Bromo-6-iodo-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₅BrINO
Smeltepunkt: 99…100 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09909341
CAS-nummer: 321535-37-9