L-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: L-Methyltyrosinate hydrochloride, H-Tyr-OMe.HCl, H-Tyr-OMe·HCl
OR61060-100G OR61060-500G OR61060-25G
APOSOR61060-100GEA 414 DKK
APOSOR61060-100G APOSOR61060-500G APOSOR61060-25G
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98%
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Molekylvægt: 231.68 g/mol
Smeltepunkt: 190…193 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012607
CAS-nummer: 3417-91-2