Diethoxy(dimethyl)silan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dimethyldiethoxysilane
OR61048-100G OR61048-2.5KG OR61048-500G
APOSOR61048-100GEA 164 DKK
APOSOR61048-100G APOSOR61048-2.5KG APOSOR61048-500G
Diethoxy(dimethyl)silan
Diethoxy(dimethyl)silan
Formel: C₆H₁₆O₂Si
Molekylvægt: 148.28 g/mol
Kogepunkt: 111…113 °C
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0.865 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009068
CAS-nummer: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN nummer: 2380
ADR: 3 II