Methyl-4-amino-2-methylbenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61046-25G OR61046-5G
APOSOR61046-25GEA 523 DKK
APOSOR61046-25G APOSOR61046-5G
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-methylbenzoate
Formel: C₉H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458829
CAS-nummer: 6933-47-7