3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6104-250MG OR6104-1G
APOSOR6104-250MGEA 994 DKK
APOSOR6104-250MG APOSOR6104-1G
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BO₄
Smeltepunkt: 188…190 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08704669
CAS-nummer: 914397-60-7